Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox
Assure une bonne précision de l’étalonnage et des mesures. Le poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox Fisherbrand™ est un poids individuel très précis avec une masse nominale comprise entre 1 g et 10 kg. Ces poids cylindriques sont conformes aux exigences de classe F1.
Marque:  Sartorius™ YCW3238-00
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Code produit. 10186510
  • 66.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2024
Description
La gamme de poids de référence Sartorius™ inclut ces poids cylindriques standard. Ils sont fabriqués en acier inox durable et conformes aux normes OIML de classe F1 pour une utilisation avec des balances de classe II.
  • Disponibles dans différentes valeurs de masse nominales, de 1 à 10 000 g
  • Conviennent parfaitement aux procédures d’assurance qualité selon la norme ISO 9001 ff
    • Instruments de réglage, de test et d’étalonnage pour balances de classe II
    • Assurance qualité pour les balances avec moins de 300 000 échelons
    • Poids pour l’étalonnage et pour l’étalonnage officiel des autres poids des classes inférieures
      (F2, F3, M1, M2 et M3)
Spécification
Spécification
Poids d’étalonnage cylindrique
Acier inoxydable
2 g
F1
Plastique