Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox
Assure une bonne précision de l’étalonnage et des mesures. Le poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox Fisherbrand™ est un poids individuel très précis avec une masse nominale comprise entre 1 g et 10 kg. Ces poids cylindriques sont conformes aux exigences de classe F1.
Marque: Sartorius™ YCW6538-00
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.33500kg
Description
La gamme de poids de référence Sartorius™ inclut ces poids cylindriques standard. Ils sont fabriqués en acier inox durable et conformes aux normes OIML de classe F1 pour une utilisation avec des balances de classe II.- Disponibles dans différentes valeurs de masse nominales, de 1 à 10 000 g
- Conviennent parfaitement aux procédures d’assurance qualité selon la norme ISO 9001 ff
- Instruments de réglage, de test et d’étalonnage pour balances de classe II
- Assurance qualité pour les balances avec moins de 300 000 échelons
- Poids pour l’étalonnage et pour l’étalonnage officiel des autres poids des classes inférieures
(F2, F3, M1, M2 et M3)
Spécification
Poids d’étalonnage cylindrique | |
Acier inoxydable | |
5000 g |
F1 | |
Plastique |