Learn More
Sartorius™ Poids de ligne de référence classe E2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit. 10612772 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10612772
Marque: Sartorius™ YCW32200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids de ligne de référence classe E2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du coffret Bois
Poids 2 g