Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage OIML de classe E2 en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit. 10627681 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10627681
Marque: Sartorius™ YCW422800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids d’étalonnage en acier hautement poli de 1 g à 2 kg
Conforme aux spécifications OIML de classe E2, F1 et F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du coffret Plastique
Poids 20 g