Learn More
Sartorius™ Poids cylindriques OIML de classe E2 avec certificat d’étalonnage DAkkS
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
20 g
50 g
100 g
200 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox spécial
- Densité : 7 950 kg/m3
- Tolérances conformes à OIML R111-1
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat DAkkS |
| Description | Poids cylindrique E2 |
| Matériau | Acier ultrapoli, non magnétisable |
| Poids (métrique) | 200 g |
| Densité | 8,0 g/cm³ |
| Poids | 200 g |