Learn More
Sartorius™ Poids cylindriques OIML de classe E2 avec certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit. 11346680 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
20 g
50 g
100 g
200 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11346680
Marque: Sartorius™ YCW512802
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Non magnétisables, dotés d’une surface polie et fournis dans des boîtiers en plastique de haute qualité adaptés à une utilisation dans les salles blanches
  • En acier inox spécial
  • Densité : 7 950 kg/m3
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids cylindrique
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage DAkkS
Classification OIML Classe E2
Matériau Acier inox spécial
Matériau du coffret Plastique
Densité 7 950 kg/m3
Poids 100 g