Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs en acier inoxydable V4A Novartos Uno Pharma Zone
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
- Les inserts sont disponibles en volumes allant de 0 à 4,0 ml
- Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
- Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sans rainure et poli à la main
- 25 mm Ø
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur Novartos Uno Pharma Zone |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Échantillage à dose unitaire |
| Type de poignée | Formulaire en T |
| Couleur | Argent |
| Certifications/Conformité | Directives de la FDA pour l’échantillonnage à dose unitaire |
| À utiliser avec (application) | Pour l’échantillonnage conformément aux directives de la FDA l’échantillonnage à dose unitaire dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |