Learn More
Macherey-Nagel™ Aiguille en acier inoxydable
Pour une utilisation avec les rampes à vide
Marque: Macherey-Nagel™ 730152
Description
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu’à 12 échantillons. La rampe est constituée d’une armoire en verre rectangulaire avec un vacuomètre et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les soupapes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d’extraction en phase solide, si nécessaire. L’armoire est équipée d’un rack variable avec des partitions échangeables, qui peuvent accueillir une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons à scintillation, des flacons d’échantillonnage automatique, des flacons en plastique et bien d’autres encore. Le vide dans la chambre peut être réglé à l’aide du robinet de commande et mesuré sur la jauge.
Spécification
Rampe à vide | |
Aiguille | |
Acier inoxydable | |
12/boîte |