Learn More
KGW Isotherm™ Cadre de support mobile en acier inox
Marque:  KGW Isotherm™ 7685
Code produit. 11745504
  • 2735.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Monté sur roulettes, pour réacteur en verre à bride DN100. L x P x H: 400 x 400 x 1200mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
1200 mm
Cadre de support mobile