Learn More
RETSCH Mortier en acier inox
Mélange et homogénéise les poudres, les suspensions et les pâtes, même avec une viscosité élevée. Les mortiers en acier inox Retsch™ conviennent à la préparation correcte et reproductible des échantillons jusqu’à la finesse analytique.
Marque: RETSCH 02.460.0057
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec le broyeur à mortier RM 200
Spécification
Mortier | |
Acier inoxydable | |
Broyeur à mortier RM 200 | |
Mortier |