Learn More
Cole-Parmer™ Arbres pour mélangeur en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
304,8 mm
457,2 mm
500 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
0,25 mm
7,9 mm
9,5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesure 10 mm dia. x 500 ml
- À utiliser uniquement avec les hélices répertoriées séparément
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| À utiliser avec (application) | Arbre de mélange à utiliser avec nimporte quel mandrin de 10 mm de diamètre ou réglable 3/8 po de diamètre. |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Arbre pour mélangeur |
| Matériau | Acier inoxydable |