Learn More
Sampling Systems™ Mini-cuves en acier inox avec couvercles
Code produit. 15889661 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
750 mL
1 000 ml
Diamètre (métrique):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Hauteur (métrique):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15889661
Marque: Sampling Systems™ A426750
En acier inox de qualité supérieure pour une durabilité optimale. Les mini-cuves en acier inox Sampling Systems™ avec couvercles sont dotées d’un intérieur sans fissures et sont largement utilisées dans les laboratoires pharmaceutiques et chimiques.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Couvercle vissé
  • Finition satinée
  • Récipients polyvalents à petit volume
  • 316 l acier inoxydable
  • Intérieur sans fissure
  • Joint torique en silicone disponible pour une meilleure étanchéité
Spécification
Type de produit Cuve à échantillon
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 750 mL
Type de bouchon Bouchon fileté
Diamètre (métrique) 102 mm
Hauteur (métrique) 116 mm
Comprend Couvercle et corps