Learn More
Sampling Systems™ Mini-cuves en acier inox avec couvercles
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
750 mL
1 000 ml
Diamètre (métrique):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Hauteur (métrique):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercle vissé
- Finition satinée
- Récipients polyvalents à petit volume
- 316 l acier inoxydable
- Intérieur sans fissure
- Joint torique en silicone disponible pour une meilleure étanchéité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cuve à échantillon |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Type de bouchon | Bouchon fileté |
| Diamètre (métrique) | 42 mm |
| Hauteur (métrique) | 53 mm |
| Comprend | Couvercle et corps |