Learn More
Buerkle™ Micro-échantillonneur V4A
Micro-échantillonneur Buerkle™ V4A conçu pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre.
Marque: Buerkle™ 5307-2055
388.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.77050kg
Description
- Échantillonnage en points
- Disponibles en plusieurs longueurs et volumes
- L’embout peut être retiré, nettoyage aisé
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Stérilisable
- Des embouts supplémentaires sont disponibles en différentes tailles
- Peut être échantillonné facilement, rapidement et proprement à partir de différentes profondeurs d’échantillonnage de sacs ou de récipients
- Les embouts du micro-échantillonneur sont interchangeables
Spécification
MicroSampler | |
Autoclavable | |
Têtes de 2 ml, 5 ml et 10 ml | |
55 cm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Conçue pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre | |
25 mm |
Please order head separately!