Learn More
Buerkle™ Micro-échantillonneur V4A
Micro-échantillonneur Buerkle™ V4A conçu pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre.
Marque: Buerkle™ 5307-2120
425.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillonnage en points
- Disponibles en plusieurs longueurs et volumes
- L’embout peut être retiré, nettoyage aisé
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Stérilisable
- Des embouts supplémentaires sont disponibles en différentes tailles
- Peut être échantillonné facilement, rapidement et proprement à partir de différentes profondeurs d’échantillonnage de sacs ou de récipients
- Les embouts du micro-échantillonneur sont interchangeables
Spécification
MicroSampler | |
Autoclavable | |
Têtes de 2 ml, 5 ml et 10 ml | |
120 cm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Conçue pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre | |
25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Please order head separately!
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu