Learn More
Buerkle™ Micro-échantillonneur V4A
Micro-échantillonneur Buerkle™ V4A conçu pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre.
Marque:  Buerkle™ 5307-1055
298.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10278030
  • 322.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Échantillonnage en points
  • Disponibles en plusieurs longueurs et volumes
  • L’embout peut être retiré, nettoyage aisé
  • Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
  • Stérilisable
  • Des embouts supplémentaires sont disponibles en différentes tailles
  • Peut être échantillonné facilement, rapidement et proprement à partir de différentes profondeurs d’échantillonnage de sacs ou de récipients
  • Les embouts du micro-échantillonneur sont interchangeables
Spécification
Spécification
MicroSampler
Autoclavable
Conçue pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre
12 mm
Acier inoxydable (V4A)
Point
Têtes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1 ml
55 cm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Please order head separately!