Learn More
Sampling Systems™ Pelle de mesure en acier inoxydable
Idéal pour la mesure de volumes fixes de poudre. La pelle de mesure en acier inoxydable Sampling Systems™ est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale.
Marque:  Sampling Systems™ 1900A-25
Code produit. 15859301
  • 91.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Mesure précisément les poudres
Spécification
Spécification
Cuillère de mesure
Cuillère de 35 mm de diamètre et de 26 mm de profondeur
199 mm
Acier inoxydable (316L)
25 ml