Learn More
Sampling Systems™ Pelle de mesure en acier inoxydable
Idéal pour la mesure de volumes fixes de poudre. La pelle de mesure en acier inoxydable Sampling Systems™ est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale.
Marque:  Sampling Systems™ 1900A-01
Code produit. 15829301
  • 54.54€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Mesure précisément les poudres
Spécification
Spécification
Cuillère de mesure
Cuillère de 9 mm de diamètre et de 14 mm de profondeur
186 mm
Acier inoxydable (316L)
1 mL