Learn More
De Buyer™ Bidon de mesure en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Graduation tous les 100 ml
- Bord verseur
- Large base pour une meilleure stabilité
- Durable et résistant aux déformations
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Résistance au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Type de base | Large base |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Finition | Bord verseur |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Comprend | Avec poignée et pied |
| Graduated | Oui |
| Modèle | Large pied |