Learn More
Hamilton™ Aiguilles à connecteur Kel-F personnalisées
Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants.
Marque:  Hamilton™ 7750-08
Code produit. 11542445
  • 200.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Fournis par boîtes de 6
  • Style de pointe personnalisé
  • Autoclavables
  • Gaz stérilisable
  • Pour les embases Kel-F
  • Longueur personnalisée
  • Embout Luer en acier inox
Spécification
Spécification
Autoclavable
17 G
1,47 mm
6/boîte
Seringues et connecteurs LT et TLL
Stainless Steel
1,07 mm
Aiguille Kel-F et raccord Luer-Lock
2, 3, ou 4
Cône standard