Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase en métal Luer-Lock en acier inox, longueur personnalisée, type de pointe 2, 3 ou 4
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26s G
26 G
27 G
28 G
33 G
Unit Size:
6 pièces
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Autoclavables
- Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
- Longueur personnalisée
- Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
- Fournis par boîtes de 6
Specifications
Specifications
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 28 G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,18 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,36 mm |
| Type de produit | Aiguille personnalisée Luer-Lock |
| Quantité | 6/boîte |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL |
| Type de connexion | Cône standard |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction