Learn More
Cole-Parmer™ Raccords Luer en acier inox
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs. Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
Marque: Cole-Parmer™ 41507-21
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs.Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
- Durabilité exceptionnelle
- Démontage facile pour le nettoyage.
- Idéal pour les environnements chimiques agressifs
- Autoclavables
Spécification
Raccord Luer | |
Acier inoxydable | |
1/boîte |
Autoclavable | |
Environnements chimiques agressifs | |
Raccord Luer femelle x raccord mâle Luer Lock |