Learn More
SPEX CertiPrep™ Tuyau de transfert cryogénique long en acier inox
Utile pour le transfert de fluides cryogéniques tels que l’azote liquide.
Marque:  SPEX CertiPrep™ 6907
Code produit. 15350502
Quantité Prix
1 815.00€ / 1 pièce
3 714.76€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction souple en acier inox.
  • Résiste à la température de l’azote liquide.
  • Équipé d’un raccord NPT mâle 3/8 po (9,5 mm) sur une extrémité et d’un raccord femelle aCGA295 sur l’autre extrémité.
  • Compatible avec le flacon Dewar cryogénique portatif 6905 et le système de remplissage automatique 6820.
Spécification
Spécification
Flacon Dewar cryogénique portatif 6905 et système de remplissage automatique 6820.
6 pieds
1,8 m