Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à liquide en acier inox
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
120mm
150mm
200mm
250mm
310mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqués en acier inox durable de grade 304
- Construction sans fissure
- Bec verseur strié pour faciliter l’écoulement du produit
- Disponibles dans une large gamme de diamètres supérieurs adaptés à vos besoins spécifiques
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 50mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 14mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Type de produit | Entonnoir pour liquides |