Learn More
Fisherbrand™ Couvercles en acier inoxydable pour tamis de test
Code produit. 11507033 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100mm
200mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11507033
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit une fermeture sécurisée des tamis de test Fisherbrand™ en acier inox.
  • Disponible en diamètres de 100 et 200mm
  • Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Spécification
Quantité 1 unité
Type Couvercle pour tamis
Matériau Acier inox
À utiliser avec (application) Permet de fermer les tamis de test
Diamètre (métrique) externe 200mm