Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en acier inox
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est destiné à une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°C.
Marque:  Grant Instruments™ LST38
Code produit. 15172625
  • 513.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons.Le couvercle en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est destiné à une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°C.
  • En acier inox
  • À pignon avec poignée en plastique
  • Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et circulateurs chauffants Grant
  • Empêche la chaleur de s’échapper
  • Empêche toute contamination d’échantillon
  • Pour une utilisation continue avec de l’eau à une température supérieure à 90°°C.
Spécification
Spécification
Longueur :574
Réservoir ST38