Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inoxydable
Code produit. p-8004960
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10633652
Marque: Bochem™ 4000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inox
  • Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
  • Acier inox
Spécification
Type de produit Ciseaux de laboratoire
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant / rond