Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en acier inox avec couvercle
Marque:  Bochem™ 8366
Code produit. 10653072
  • 297.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Remarque : le couvercle n'est pas inclus ; vendu séparément.
Spécification
Spécification
300mm
15,5 L
Récipient de laboratoire, 15,5 L
222H
Acier inoxydable (18/10)