Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en acier inox avec couvercle
Marque:  Bochem™ 8361
Code produit. 10606721
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Remarque : le couvercle n'est pas inclus ; vendu séparément.
Spécification
Spécification
180mm
3,5 L
Récipient de laboratoire, 3,5 L
144H
Acier inoxydable (18/10)