Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en acier inox avec couvercle
Marque:  Bochem™ 8370
Code produit. 10195880
  • 40.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Couvercle uniquement.
Description
Description
Note: Lid is not included; sold separately.
Spécification
Spécification
160mm
Acier inoxydable (18/10)
Couvercle pour pot 2L