Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en acier inox avec couvercle
Marque:  Bochem™ 8362
Code produit. 10135840
  • 123.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Remarque : le couvercle n'est pas inclus ; vendu séparément.
Spécification
Spécification
200mm
5 L
Récipient de laboratoire, 5 L
160H
Acier inoxydable (18/10)