Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Code produit. 11449569 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
350 ml
550 ml
700 ml
1000 ml
1250 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11449569
Marque: Nickel Electro™ 207
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
  • Bécher de laboratoire en acier inox durable
  • Béchers en acier inox 304 
  • Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
  • Conviennent aux applications de laboratoire depuis 
  • Toutes les surfaces sont non réactives 
  • Sans absorption
Spécification
Diamètre (métrique) externe 125 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Acier inox
Hauteur (métrique) 180 mm
Comprend Bec verseur
Type Bécher