Learn More
Nickel Electro™ Bidons en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 000 ml
Description
- Bidons transparents en acier inox 304
- Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 90 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Finition | Luminosité |
Hauteur (métrique) | 135 mm |
Type | Bidon |
Graduated | Oui |