Learn More
Fisherbrand™ Bidon en acier inox gradué avec couvercle à charnière
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
- Matériau de choix pour les applications nécessitant des surfaces stériles
- Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
- Bec verseur facilitant le versement
- Conception interne transparente avec un rebord évasé pour une durabilité optimale
- Bidons transparents en acier inox 304
- Toutes les surfaces sont non réactives, très polies et offrent une absorption nulle facilitant le nettoyage
- Immunisé contre les solutions de stérilisation, la plupart des produits chimiques organiques et des colorants et une grande variété de produits chimiques inorganiques.
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 90 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 135 mm |
Comprend | Couvercle à charnière |
Type | Bidon |
Graduated | Oui |