Learn More
Thermo Scientific™ Intérieur en acier inox en option pour congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ ULT
Choisissez une option d’intérieur en acier inoxydable pour votre congélateur avec un intérieur en acier inoxydable installé en usine.
Marque:  Thermo Scientific™ SSPERFORMANCE
Code produit. 15319635
  • 564.81€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Disponible uniquement sur les congélateurs verticaux à -86°C Thermo Scientific Revco ExF, Forma 900 Series, HERAfreeze HFU-B et TSE Series.
Description
Description
Choisissez une option d’intérieur en acier inoxydable installée en usine pour vos congélateurs verticaux -86°C Thermo Scientific™ Revco™ EXF, Forma™ série 900, HERAfreeze™ séries HFU-B ou TSE.
  • Installé en usine
  • Intérieur en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Intérieur en acier inoxydable
-86°C
Congélateurs ULT Thermo Scientific™
Intérieur de congélateur ultra-basse température, acier inoxydable
Vertical
† Installé en usine, à spécifier au moment de la commande du congélateur