Learn More
Sampling Systems™ Plateaux porte-instruments en acier inoxydable
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Largeur (métrique):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Hauteur (métrique):
11 mm
15 mm
18 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gamme de tailles
- Conception sans fissures
- Finition polie de haute qualité
- Acier inox 304
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 490 mm |
| Matériau | Acier inox (AISI 304) |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 320 mm |
| Finition | Poli |