Learn More
Carbolite™ Four à chambre intérieure en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 120 l |
| max. (métrique) | 500°C |
| Type | Étuve |
| Affichage | Digital Temperature Controller |
| Comprend | With 2 Shelves |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Résolution de la température | ±5°C |
| Stabilité de la température | ± 0,2°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 405 x 480 x 650 mm |
| Afficher plus |