Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable
Fabriquées avec une qualité conforme aux critères suisses, les aiguilles d’injection en acier inox Socorex™ sont des aiguilles Luer-Lock fiables et durables. Elles comprennent une boîte de distribution pour un retrait et une distribution faciles et en toute sécurité des aiguilles.
Marque: Socorex™ 371.1630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Biseau tranchant
- Réutilisables
- Autoclavable
- Comprend une boîte distributrice avec un couvercle coulissant pour retirer l’aiguille facilement et en toute sécurité
Spécification
Autoclavables | |
Acier inoxydable | |
Biseau tranchant | |
1,6 mm |
Aiguille d’injection | |
16 G | |
30 mm |