Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inox
2.95€ - 18.50€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Stainless Steel |
Type de produit | Aiguille d’injection |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15203168
|
Socorex™
371.1210UN |
1,2 mm |
2.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12699285
|
Socorex™
371.1020 |
1 mm |
18.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Autoclavables | |
Stainless Steel | |
Aiguille d’injection |