Learn More
Heidolph Instruments Turbines en acier inoxydable
Fabriquée en acier inoxydable (AISI 316L), cette turbine est idéale pour le dégazage de liquides et pour les tâches de mélange de milieux à viscosité faible ou moyenne jusqu’à <500 mPa s.
Marque: Heidolph Instruments 509-21000-00
140.62 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour les applications nécessitant une vitesse moyenne
- Pour les tâches de mélange avec une viscosité faible ou moyenne jusqu’à <500 mPa s
- Idéal pour le dégazage de liquides
- Cette turbine crée un flux radial
- Fabriquée en acier inoxydable (AISI 316L), Turbine de dia. 50 mm, de longueur 400 mm, Ø arbre de turbine 8 mm, vitesse maximale 2 000 tr/min.
Spécification
2 in | |
50 mm | |
15,7 in | |
1/boîte | |
Turbine à débit radial | |
Acier inoxydable |
0,3 in | |
8 mm | |
400 mmH | |
2000 rpm | |
<500 mPas |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
2Minutes
27Secondes
17