Learn More
Buerkle™ Mèche creuse en acier inoxydable
La mèche creuse en acier inoxydable Buerkle™ est un échantillonneur pour substances surgelées et semi-solides dans l’industrie alimentaire.
Marque: Buerkle™ 5323-0190
148.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
- Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
- Stérilisable
- Profondeur de perçage de 20 cm
- La couronne de sciage tranchante de la mèche creuse très robuste découpe rapidement dans l’échantillon
- Un échantillon cylindrique (échantillon à section transversale) de 20 cm max. peut être découpé
Spécification
Perforeuse à glace | |
Autoclavable | |
Certificat de matériel | |
Machine de forage | |
10 mm |
Acier inox (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)) | |
Diam. interne 8 mm | |
Échantillonnage de glace | |
1,97 po | |
100 mm |