Learn More
Alpaco™ Pinces en acier inox avec vis verticales
Code produit. p-8007819
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 12 à 17 mm
de 14 à 19 mm
de 16 à 21 mm
de 17 à 22 mm
de 20 à 25 mm
de 22 à 27 mm
de 25 à 30 mm
de 28 à 33 mm
de 30 à 35 mm
de 36 à 41 mm
de 5 à 10 mm
de 7 à 12 mm
de 9 à 14 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11949657
Marque: Alpaco™ INH 10/101612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en acier inox Alpaco™ avec vis verticales sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
Quantité 10/paquet
Type Collier de serrage
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (métrique) de la poignée de 5 à 10 mm