Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour CryoMill
Pour EMAX
Pour MM 200
Pour broyeur mélangeur MM 301
Capacité (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
35 mL
50 ml
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bols de broyage avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bol de broyage |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour EMAX |
| Matériau | Acier inoxydable |