Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Code produit. 15300974 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour CryoMill
Pour EMAX
Pour MM 200
Pour broyeur mélangeur MM 301
Capacité (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
35 mL
50 ml
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15300974
Marque: RETSCH 01.462.0313
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces bols de broyage pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inoxydable Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon à vis permettant un broyage étanche.
  • Bols de broyage avec bouchon vissé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Type de produit Bol de broyage
Capacité (métrique) 125 mL
À utiliser avec (équipement) Pour EMAX
Matériau Acier inoxydable