Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable
Comporte un intérieur propre et lisse pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 062416
Code produit. 15248723
  • 146.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Intérieur lisse et propre
  • Fournis sous forme de bobines
  • Fournis nettoyés et passivés
Spécification
Spécification
Tubulure en acier inoxydable 1/16 po D.E. x 0,8 mm D.I. X 10 m de longueur
0,8 mm
10 m
Intérieur lisse et propre
1,6 mm