Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable
Comporte un intérieur propre et lisse pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 062401
Code produit. 15218723
  • 181.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Intérieur lisse et propre
  • Fournis sous forme de bobines
  • Fournis nettoyés et passivés
Spécification
Spécification
Tubulure en acier inoxydable de 1/48 po de dia.ext. x 0,25 mm de dia.int. x 25 m de longueur
0,25 mm
25 m
Intérieur lisse et propre
0,50 mm