Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable
Comporte un intérieur propre et lisse pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 062406
Code produit. 10572393
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Intérieur lisse et propre
  • Fournis sous forme de bobines
  • Fournis nettoyés et passivés
Spécification
Spécification
Tubulure de chromatographie en acier inoxydable
1/32 po
0,80 mm
Acier inoxydable
Intérieur lisse et propre
0,50 mm
25 m