Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable
Comporte un intérieur propre et lisse pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0624160
Code produit. 10532013
  • 115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Intérieur lisse et propre
  • Fournis sous forme de bobines
  • Fournis nettoyés et passivés
Spécification
Spécification
Tubulure en acier inoxydable de 1/16 po dia.ext. x 0,8 mm dia.int. x 5 m de longueur
0,8 mm
5 m
Intérieur lisse et propre
1,6 mm