Learn More
Cole-Parmer™ Entonnoir en acier inoxydable
Code produit. 11797944 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Hauteur (métrique):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11797944
Marque: Cole-Parmer™ 0726800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs en acier inox sont des instruments de laboratoire sur lesquels vous pouvez compter pendant des années.
  • Ne soyez jamais à court de matériel grâce à notre sélection d’entonnoirs en acier inox 304 de calibre moyen
  • Disponible en différentes capacités et tailles générales
Spécification
Capacité (métrique) 67 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 210,8 mm