Learn More
Cole-Parmer™ Entonnoir en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Hauteur (métrique):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les entonnoirs en acier inox sont des instruments de laboratoire sur lesquels vous pouvez compter pendant des années.
- Ne soyez jamais à court de matériel grâce à notre sélection d’entonnoirs en acier inox 304 de calibre moyen
- Disponible en différentes capacités et tailles générales
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 658 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |